Learn More
Acide L-(-)-3-phénylaxique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11423737
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11423737 25 g 25g
11403737 1 g 1g
11413737 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11423737 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18203.14
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 20312-36-1 | C9H9O3 | 165.17 g/mol
L-(-)-3-Phenyllactic acid is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide L-(-)-3-phénylactique est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
La solubilité dans l’eau donne une turbidité très faible. 
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20312-36-1
Formule moléculaire C9H9O3
Poids moléculaire (g/mol) 165.17
Numéro MDL MFCD00004244
Clé InChI VOXXWSYKYCBWHO-QMMMGPOBSA-M
Synonyme l---3-phenyllactic acid, s-2-hydroxy-3-phenylpropionic acid, s-2-hydroxy-3-phenylpropanoic acid, l--3-phenyllactic acid, s---3-phenyllactic acid, l-3-phenyllactic acid, d-3-phenyllactic acid, 2s-2-hydroxy-3-phenylpropanoic acid, s-3-phenyllactic acid, s---2-hydroxy-3-phenylpropionic acid
CID PubChem 444718
ChEBI CHEBI:43065
Nom IUPAC Acide (2S)-2-hydroxy-3-phénylpropanoïque
SMILES O[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-(-)-3-Phenyllactic acid
Point de fusion 122°C to 126°C
Quantité 25 g
Beilstein 2209792
Rotation optique −24° (c=1 in Water)
Poids de la formule 166.18
Pourcentage de pureté 98%