Learn More
Acide L(-)-3-phénylactique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10782885 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10782885 25 g Flacon en verre 25g
10113440 1 g Flacon en verre 1g
10133440 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10782885 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 150920250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 20312-36-1 | C9H9O3 | 165.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20312-36-1
Formule moléculaire C9H9O3
Poids moléculaire (g/mol) 165.17
Numéro MDL MFCD00004244
Clé InChI VOXXWSYKYCBWHO-QMMMGPOBSA-M
Synonyme l---3-phenyllactic acid, s-2-hydroxy-3-phenylpropionic acid, s-2-hydroxy-3-phenylpropanoic acid, l--3-phenyllactic acid, s---3-phenyllactic acid, l-3-phenyllactic acid, d-3-phenyllactic acid, 2s-2-hydroxy-3-phenylpropanoic acid, s-3-phenyllactic acid, s---2-hydroxy-3-phenylpropionic acid
CID PubChem 444718
ChEBI CHEBI:43065
Nom IUPAC Acide (2S)-2-hydroxy-3-phénylpropanoïque
SMILES O[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L(-)-3-Phenyllactic acid
Point de fusion 121°C to 125°C
Couleur Beige-marron à blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH2CH(OH)CO2H
Quantité 25 g
Conditions de rotation spécifiques −18.50° (24°C c=1,CH3COOH)
Rotation spécifique -18.5
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 166.18
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre, cristaux ou flocons