Learn More
L-371,257, MedChemExpress
Code produit 16478877
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16478877 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16478877 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY15010
MedChemExpress L-371,257 is an orally bioavailable, non-blood-brain barrier penetrant, selective and competitive antagonist of oxytocin receptor (pA2=8.4) with high affinity at both the oxytocin receptor (Ki=19 nM) and vasopressin V1a receptor (Ki=3.7 nM).
L-371,257 is an orally bioavailable, non-blood-brain barrier penetrant, selective and competitive antagonist of oxytocin receptor (pA2=8.4) with high affinity at both the oxytocin receptor (Ki=19 nM) and vasopressin V1a receptor (Ki=3.7 nM).
Spécification
Nom chimique ou matériau L-371,257
CAS 162042-44-6
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C28H33N3O6
Quantité 5 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 8.33 mg/mL (16.41 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OC1)N(C2CCN(C(C3=C(OC)C=C(OC4CCN(C(C)=O)CC4)C=C3)=O)CC2)C5=C1C=CC=C5
Poids moléculaire (g/mol) 507.58
Poids de la formule 507.58
Pourcentage de pureté 98.83%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation