Learn More
L-4-chlorophénylalanine, 98 %, ACROS Organics™
Code produit 10511711 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10511711 100 mg Flacon en verre 100mg
10380994 500 mg Flacon en verre 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10511711 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 302941000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 14173-39-8
Formule moléculaire C9H10ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 199.63
Numéro MDL MFCD00063065,MFCD00079675
Clé InChI NIGWMJHCCYYCSF-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 4-chloro-l-phenylalanine, l-4-chlorophenylalanine, h-phe 4-cl-oh, s-2-amino-3-4-chlorophenyl propanoic acid, l-p-chlorophenylalanine, 2s-2-amino-3-4-chlorophenyl propanoic acid, fenclonine, s, l-pcpa, unii-snm151oe2c, l-phe 4-cl-oh
CID PubChem 736190
SMILES NC(CC1=CC=C(Cl)C=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-4-Chlorophenylalanine
Point de fusion 235.0°C to 238.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClC6H4CH2CH(NH2)CO2H
Quantité 100 mg
Rotation spécifique − 27.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: slightly soluble in ethanol
Nom IUPAC Acide (2S)-2-amino-3-(4-chlorophényl)propanoïque
Poids de la formule 199.64
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre