Learn More
Hydrate de L-5-hydroxytryptophane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11451698
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11451698 1 g -
11461698 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11451698 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13954.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9-8-4350
Numéro MDL MFCD00064341
ChEBI CHEBI:17780
Spécification
Nom chimique ou matériau L-5-Hydroxytryptophan hydrate
Point de fusion 258°C (decomposition)
Formule moléculaire C11H12N2O3
Numéro UN UN2811
Beilstein 88200
Merck Index 14,4847
Synonyme 5-hydroxy-l-tryptophan, l-5-hydroxytryptophan, oxitriptan, 5-hydroxytryptophan, levothym, tript-oh, cincofarm, l-5-htp, pretonine, 2s-2-amino-3-5-hydroxy-1h-indol-3-yl propanoic acid
Clé InChI LDCYZAJDBXYCGN-IMWMWJONNA-N
SMILES N[C@@H](CC1=CNC2=CC=C(O)C=C12)C(O)=O
Nom IUPAC Acide (2S)-2-amino-3-(5-hydroxy-1H-indol-3-yl)propanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 220.23
Quantité 1 g
CID PubChem 439280
Poids de la formule 220.23 (Anhydrous)
Rotation optique −33° (c=1 in Water)
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement