Learn More
L-5-Hydroxytryptophan, MedChemExpress
Description
L-5-Hydroxytryptophan (L-5-HTP), a naturally occurring amino acid and a dietary supplement for use as an antidepressant, appetite suppressant, and sleep aid, is the immediate precursor of the neurotransmitter serotonin and a reserpine antagonist. L-5-Hydroxytryptophan (L-5-HTP) is used to treat fibromyalgia, myoclonus, migraine, and cerebellar ataxia.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | L-5-Hydroxytryptophan |
| CAS | 9-8-4350 |
| Couleur | Tan |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C11H12N2O3 |
| Synonyme | L-5-HTP Oxitriptan |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 12.5 mg/mL (56.76 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| SMILES | N[C@@H](CC1=CNC2=CC=C(O)C=C12)C(O)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 220.22 |
| Quantité | 100 mg |
| Afficher plus |