Learn More
L-685458, MedChemExpress
Description
L-685458 inhibits amyloid β-protein precursor γ-secretase activity with IC50 of 17 nM, shows greater than 50-100-fold selectivity over other aspartyl proteases tested. L685458 inhibits γ-secretase-mediated cleavage of APP-C99 and Notch-100 with IC50s of 301.3 nM and 351.3 nM, respectively. L-685458 can be used for the research of alzheimer’s disease (AD) and cancers.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | L-685458 |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 292632-98-5 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 5 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C39H52N4O6 |
| À utiliser avec (application) | Cancer-programmed cell death |
| Synonyme | L-685,458 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 83.3 mg/mL (123.80 mM; Need ultrasonic and warming) |
| Afficher plus |