Learn More
Tocris Bioscience™ L-741,626
GREENER_CHOICE
Code produit 30001160
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30001160 10 mg 10mg
18074392 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30001160 Fournisseur Tocris Bioscience™ Code fournisseur 1003/10
High affinity D2 antagonist
A potent D2 dopamine receptor selective antagonist, with affinities of 2.4, 100 and 220 nM for D2, D3 and D4 receptors respectively. Centrally active following systemic administration in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 81226-60-0
Formule moléculaire C20H21ClN2O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-741, 626
Quantité 10 mg
Poids de la formule 340.85
Pureté >98%
Poids moléculaire 340.851