Learn More
L-779450, MedChemExpress
Code produit 16491537
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16491537 50 mg
16475976 100 mg
16475348 10 mg
16448067 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16491537 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY12787
MedChemExpress L-779450 is a potent and selective B-Raf kinase inhibitor with a Kd of 2.4 nM.
L-779450 is a potent and selective B-Raf kinase inhibitor with a Kd of 2.4 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau L-779450
CAS 303727-31-3
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H14ClN3O
Quantité 50 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 34 mg/mL (97.76 mM)
SMILES OC1=CC(C2=C(C3=CC=NC=C3)N=C(C4=CC=CC=C4)N2)=CC=C1Cl
Poids moléculaire (g/mol) 347.8
Poids de la formule 347.8
Pourcentage de pureté 98.75%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease