Learn More
L 888607, MedChemExpress
Code produit 16483066
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16483066 25 mg
16477137 5 mg
16475306 100 mg
16444418 10 mg
16420737 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16483066 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY111271
MedChemExpress L 888607 is a potent, and selective CRTH2 (also known as DP2) agonist with a Ki of 0.8 nM.
L 888607 is a potent, and selective CRTH2 (also known as DP2) agonist with a Ki of 0.8 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau L 888607
CAS 860033-06-3
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H15ClFNO2S
Quantité 25 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 150 mg/mL (399.11 mM)
SMILES O=C(O)C[C@@H]1CCN2C1=C(SC3=CC=C(Cl)C=C3)C4=C2C=C(F)C=C4
Poids moléculaire (g/mol) 375.84
Poids de la formule 375.84
Pourcentage de pureté 99.95%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation