Learn More
L 888607 Racemate, MedChemExpress
Code produit 16493066
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16493066 25 mg
16487137 5 mg
16485306 100 mg
16454418 10 mg
16430737 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16493066 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY111271A
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress L 888607 Racemate is a selective prostaglandin D2 receptor subtype 1 (DP1) antagonist, with Kis of 132 nM and 17 nM for DP1 and thromboxane A2 receptor (TP), respectively.
L 888607 Racemate is a selective prostaglandin D2 receptor subtype 1 (DP1) antagonist, with Kis of 132 nM and 17 nM for DP1 and thromboxane A2 receptor (TP), respectively.
Spécification
Nom chimique ou matériau L 888607 Racemate
CAS 1030017-51-6
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H15ClFNO2S
Quantité 25 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 6 mg/mL (15.96 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CC1CCN2C1=C(SC3=CC=C(Cl)C=C3)C4=C2C=C(F)C=C4
Poids moléculaire (g/mol) 375.84
Poids de la formule 375.84
Pourcentage de pureté 99.44%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation