Learn More
MedChemExpress L-(+)-Abrine
Code produit 16429166
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16429166 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16429166 Fournisseur MedChemExpress Code fournisseur HYN1436
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress L-(+)-Abrine, a lethal albumin found in Abrus precatorius seeds, is an acute toxic alkaloid and chemical marker for abrin.
Spécification
Contenu et stockage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Poids moléculaire 218.25 g/mol
Conditions d’expédition Room temperature
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
CAS 526-31-8
Type de produit Natural Products
Pureté 99.76%
Solubilité H2O : 2 mg/mL (9.16 mM∣ultrasonic and adjust pH to 10 with NaOH)
Synonyme L-Abrine∣ L-N-Methyltryptophan∣ N-α-Methyl-L-tryptophan