Learn More
L-Alanine-13C3, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | L-Alanine-13C3 |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 5 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1 |
| Pourcentage de pureté | >95% |