Learn More
L-Alanine 2-Ethylbutyl Ester Hydrochloride, TRC
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
5g
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | L-Alanine 2-Ethylbutyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 946511-97-3 |
| Formule moléculaire | C9 H19 N O2 . Cl H |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | L-Alanine, 2-ethylbutyl ester, hydrochloride (1:1), L-Alanine 2-Ethylbutyl Ester Hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H19NO2.ClH/c1-4-8(5-2)6-12-9(11)7(3)10;/h7-8H,4-6,10H2,1-3H3;1H/t7-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.CCC(CC)COC(=O)[C@H](C)N |
| Nom IUPAC | 2-ethylbutyl (2S)-2-aminopropanoate;hydrochloride |
| Poids moléculaire (g/mol) | 209.7136 |
| Poids de la formule | 209.1183 |