Learn More
Chlorhydrate de 4-nitroanilide L-alanine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15490059
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15490059 1 g 1g
15410069 250 mg 250mg
15400069 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15490059 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H63393.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 31796-55-1 | C9H12ClN3O3 | 245.663 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 31796-55-1
Formule moléculaire C9H12ClN3O3
Poids moléculaire (g/mol) 245.663
Numéro MDL MFCD00039088
Clé InChI YEXRLSXNWLNHQR-RGMNGODLSA-N
Synonyme h-ala-pna hcl, l-alanine 4-nitroanilide hydrochloride, h-ala-pna.hcl, alanine-p-nitroanilide hydrochloride, s-2-amino-n-4-nitrophenyl propionamide hydrochloride, s-2-amino-n-4-nitrophenyl propanamide hydrochloride, 2s-2-amino-n-4-nitrophenyl propanamide hydrochloride, h-ala-pna-hcl, h-l-ala-pna hcl, pubchem12864
CID PubChem 2802426
Nom IUPAC (2S)-2-amino-N-(4-nitrophényle)propanamide ; chlorhydrate
SMILES CC(C(=O)NC1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-])N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Alanine 4-nitroanilide hydrochloride
Couleur Jaune
Beilstein 6303731
Quantité 1 g
Poids de la formule 245.66
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre