Learn More
Melford L-Alanine
Description
La L-alanine est un élément essentiel pour la synthèse des protéines.
La L-alanine est utilisée dans les milieux de culture cellulaire en laboratoire pour la culture des cellules. Sa présence contribue aux voies métaboliques globales au sein des cellules et est essentielle pour soutenir la croissance et la viabilité des cellules dans des environnements artificiels.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | L-Alanine |
| CAS | 56-41-7 |
| Formule moléculaire | C3H7NO2 |
| Quantité | 100 g |