Learn More
L-Alanine, 99 %, MP Biomedicals™
Code produit 11452970 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 kg
5 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11452970 5 kg
11412970 25 g
11442970 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11452970 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210028705
Un acide aminé non essentiel qui joue un rôle clé dans le cycle glucose-alanine entre le tissu musculaire et le foie. Dans les tissus dégradant les acides aminés, comme les muscles, les groupes aminés sont regroupés sous forme de glutamate par des réactions de transamination.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-41-7
Formule moléculaire C3H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 89.09
Numéro MDL MFCD00064410
Clé InChI QNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N
Synonyme l-alanine, alanine, l-alpha-alanine, s-alanine, s-2-aminopropanoic acid, l-2-aminopropionic acid, 2s-2-aminopropanoic acid, h-ala-oh, l-+-alanine, l-2-aminopropanoic acid
CID PubChem 5950
ChEBI CHEBI:16977
Nom IUPAC Acide (2S)-2-aminopropanoïque
SMILES C[C@H](N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Alanine
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 0.99
Densité 1.40g/mL
Quantité 5 kg
Poids de la formule 89.1
Forme physique Poudre