Learn More
L-alanine, 99+ %, pure, Fisher Chemical
Code produit 10714941 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10714941 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10714941 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur A/1162/48
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Point de fusion 314°C
CAS 56-41-7
pH 5.5 to 7.0
Couleur Blanc
Formule moléculaire C3H7NO2
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Numéro MDL MFCD00064410
Clé InChI QNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N
SMILES C[C@H](N)C(O)=O
Nom IUPAC (2S)-2-aminopropanoic acid
Poids moléculaire (g/mol) 89.09
Quantité 100 g
Poids de la formule 89.09g/mol
Forme physique Solide