Learn More
L-alanine, 99 %, spécifiée selon les exigences de Ph.Eur., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15299305 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
1kg
2.50kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15299305 250 g 250g
15279305 1 kg 1kg
15289305 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15299305 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 451852500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 56-41-7 | C3H7NO2 | 89.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-41-7
Formule moléculaire C3H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 89.09
Numéro MDL MFCD00064410
Clé InChI QNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N
Synonyme l-alanine, alanine, l-alpha-alanine, s-alanine, s-2-aminopropanoic acid, l-2-aminopropionic acid, 2s-2-aminopropanoic acid, h-ala-oh, l-+-alanine, l-2-aminopropanoic acid
CID PubChem 5950
ChEBI CHEBI:16977
Nom IUPAC acide (2S)-2-aminopropanoïque
SMILES C[C@H](N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Alanine
Point de fusion 314.0°C to 316.0°C
Note relative au nom specified according to the requirements of Ph.Eur.
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule linéaire CH3CH(NH2)CO2H
Rotation spécifique + 14.50
Informations sur la solubilité Solubility in water: 166.5g/l in water (25°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, insoluble in ether and organic solvents
Quantité 250 g
Poids de la formule 89.09
Pourcentage de pureté 99%