Learn More
Sel d'acide benzènesulfonique de l'ester benzylique de L-alanine, TRC
Code produit 30323863
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30323863 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30323863 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA481535500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 08-10-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Alanine Benzyl Ester Benzenesulfonic Acid Salt
CAS 101399-43-3
Formule moléculaire C10 H13 N O2 . C6 H6 O3 S
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H13NO2.C6H6O3S/c1-8(11)10(12)13-7-9-5-3-2-4-6-9;7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h2-6,8H,7,11H2,1H3;1-5H,(H,7,8,9)/t8-;/m0./s1
SMILES C[C@H](N)C(=O)OCc1ccccc1.OS(=O)(=O)c2ccccc2
Nom IUPAC ácido bencenosulfónico; (2S)-2-aminopropanoato de bencilo
Poids moléculaire (g/mol) 337.39
Poids de la formule 337.0984