Learn More
P-toluènesulfonate d’ester benzylique de L-alanine, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11342976
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11342976 5 g 5g
11332976 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11342976 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10743.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 42854-62-6
Formule moléculaire C17H21NO5S
Poids moléculaire (g/mol) 351.42
Numéro MDL MFCD00066143,MFCD00066142
Clé InChI NWOPHJSSBMABBD-UHFFFAOYNA-N
Synonyme l-alanine benzyl ester 4-toluenesulfonate, l-alanine benzyl ester p-toluenesulfonate, ala-obzl tosoh, l-alanine benzyl ester p-toluenesulfonate salt, l-alanine benzyl ester tosylate, h-ala-obzl.tosoh, s-benzyl 2-aminopropanoate 4-methylbenzenesulfonate, benzyl 2s-2-aminopropanoate 4-toluenesulfonate, l-ala-obel.tsoh, benzyl 2s-2-aminopropanoate; para-toluene sulfonate
CID PubChem 2802424
Nom IUPAC 4-methylbenzene-1-sulfonic acid; benzyl 2-aminopropanoate
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(O)(=O)=O.CC(N)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Alanine benzyl ester p-toluenesulfonate
Point de fusion 114°C to 116°C
Beilstein 3586474
Quantité 5 g
Poids de la formule 351.42
Rotation optique −5.3° (c=3 in Methanol)
Pourcentage de pureté 98%