Learn More
Sel de p-toluènesulfonate d'ester benzylique de L-alanine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | L-Alanine Benzyl Ester p-Toluenesulfonate Salt |
| CAS | 42854-62-6 |
| Formule moléculaire | C10 H13 N O2 . C7 H8 O3 S |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H13NO2.C7H8O3S/c1-8(11)10(12)13-7-9-5-3-2-4-6-9;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-6,8H,7,11H2,1H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t8-;/m0./s1 |
| SMILES | C[C@H](N)C(=O)OCc1ccccc1.Cc2ccc(cc2)S(=O)(=O)O |
| Nom IUPAC | benzyl (2S)-2-aminopropanoate;4-methylbenzenesulfonic acid |
| Poids moléculaire (g/mol) | 351.42 |
| Poids de la formule | 351.114 |