Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-alanine, réactif de culture cellulaire
Code produit 15463069
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15463069 50 g 50g
15473069 100 g 100g
15483069 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15463069 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J60279.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 56-41-7 | C3H7NO2 | 89.09 g/mol
It is a key player in the Glucose-Alanine cycle, which enables the removal of pyruvate and glutamate from muscle to the liver. The Glucose-Alanine cycle aides to conserve ATP in muscle for muscle contraction, while the energy burden of gluconeogenesis is imposed upon the liver.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
C’est un acteur clé du cycle glucose-alanine, qui permet l’élimination du pyruvate et du glutamate des muscles au foie. Le cycle glucose-alanine aide à conserver l’ATP dans le muscle pour la contraction musculaire, tandis que la charge énergétique de la gluconéogenèse est supportée par le foie.
Solubilité
Soluble dans l’eau à 166,5 g/L.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-41-7
Formule moléculaire C3H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 89.09
Numéro MDL MFCD00064410
Clé InChI QNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N
Synonyme l-alanine, alanine, l-alpha-alanine, s-alanine, s-2-aminopropanoic acid, l-2-aminopropionic acid, 2s-2-aminopropanoic acid, h-ala-oh, l-+-alanine, l-2-aminopropanoic acid
CID PubChem 5950
ChEBI CHEBI:16977
Nom IUPAC acide (2S)-2-aminopropanoïque
SMILES C[C@H](N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Alanine
Point de fusion ∽295°C (decomposition)
Couleur Blanc
Beilstein 1720248
Merck Index 14,204
Informations sur la solubilité Soluble in water 166.5g/L..
Quantité 50 g
Poids de la formule 89.09
Rotation optique +14° (c=5 in 5N HCl)
Qualité Réactifs de culture cellulaire
Forme physique Poudre