Learn More
L-Alanine-d3, TRC
Code produit 30179498
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30179498 50 mg 50mg
30179129 100 mg 100mg
30179107 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30179498 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA48150350MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 63546-27-0
Formule moléculaire C3 D3 H4 N O2
Poids moléculaire (g/mol) 92.112
Synonyme L-Alanine-3,3,3-d3 (9CI, ACI), L-[3,3,3-d3]Alanine, β,β,β-Trideutero-L-alanine, (2S)-2-Aminopropanoic-3,3,3-d3 acid, L-Alanine-3,3,3-D3, L-Alanine-d3
Nom IUPAC (2S)-2-amino-3,3,3-trideutériopropanoïque
SMILES [2H]C([2H])([2H])[C@H](N)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Alanine-d3
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1D3
Poids de la formule 92.067