Learn More
Chlorhydrate d’ester éthylique de L-alanine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11483624
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11483624 5 g 5g
11493624 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11483624 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11271.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1115-59-9 | C5H12ClNO2 | 153.61 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1115-59-9
Formule moléculaire C5H12ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 153.61
Numéro MDL MFCD00063662
Clé InChI JCXLZWMDXJFOOI-UHFFFAOYNA-N
Synonyme l-alanine ethyl ester hydrochloride, h-ala-oet.hcl, s-ethyl 2-aminopropanoate hydrochloride, ethyl l-alaninate hydrochloride, h-ala-oet hcl, h-ala-oet hydrochloride, ethyl 2s-2-aminopropanoate hydrochloride, alanine ethyl ester hydrochloride, l-alanine ethyl ester hcl, alanine, ethyl ester, hydrochloride
CID PubChem 2724356
Nom IUPAC (2S)-2-aminopropanoate d’éthyle ; chlorhydrate
SMILES [H+].[Cl-].CCOC(=O)C(C)N
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Alanine ethyl ester hydrochloride
Point de fusion 74°C to 78°C
Beilstein 3594395
Quantité 5 g
Poids de la formule 153.61
Rotation optique +2.9° (c=2.5 in water)
Sensibilité Hygroscopic
Pourcentage de pureté ≥98%