Learn More
Chlorhydrate d'ester éthylique de L-alanine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | L-Alanine Ethyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 1115-59-9 |
| Formule moléculaire | C5H12ClNO2 |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | (S)-2-Aminopropionic Acid Ethyl Ester Hydrochloride, (S)-Alanine Ethyl Ester Hydrochloride, Ethyl (S)-Alaninate Hydrochloride, Ethyl L-Alaninate Hydrochloride, L-Alanine Ethyl Ester Hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H11NO2.ClH/c1-3-8-5(7)4(2)6;/h4H,3,6H2,1-2H3;1H/t4-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.CCOC(=O)[C@H](C)N |
| Nom IUPAC | clorhidrato de (2S)-2-aminopropanoato de etilo |
| Poids moléculaire (g/mol) | 153.61 |
| Poids de la formule | 153.0557 |