Learn More
Chlorhydrate d'ester éthylique de L-alanine, TRC
Code produit 30313200
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30313200 10 g 10g
30312092 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30313200 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA51058010G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Alanine Ethyl Ester Hydrochloride
CAS 1115-59-9
Formule moléculaire C5H12ClNO2
Quantité 10 g
Synonyme (S)-2-Aminopropionic Acid Ethyl Ester Hydrochloride, (S)-Alanine Ethyl Ester Hydrochloride, Ethyl (S)-Alaninate Hydrochloride, Ethyl L-Alaninate Hydrochloride, L-Alanine Ethyl Ester Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C5H11NO2.ClH/c1-3-8-5(7)4(2)6;/h4H,3,6H2,1-2H3;1H/t4-;/m0./s1
SMILES Cl.CCOC(=O)[C@H](C)N
Nom IUPAC clorhidrato de (2S)-2-aminopropanoato de etilo
Poids moléculaire (g/mol) 153.61
Poids de la formule 153.0557