Learn More
L-Alanine, MedChemExpress
Description
L-Alanine is a non-essential amino acid, involved in sugar and acid metabolism, increases immunity, and provides energy for muscle tissue, brain, and central nervous system.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | L-Alanine |
| CAS | 56-41-7 |
| Couleur | White |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C3H7NO2 |
| Synonyme | L-2-Aminopropionic acid |
| Informations sur la solubilité | H2O : 150 mg/mL (1683.69 mM; Need ultrasonic and warming) ∣DMSO : 1 mg/mL (11.22 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| SMILES | N[C@@H](C)C(O)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 89.09 |
| Quantité | 5 g |
| Afficher plus |