Learn More
Chlorhydrate de L-alanine méthyl ester, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | L-Alanine Methyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 2491-20-5 |
| Formule moléculaire | C4H10ClNO2 |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | (S)-2-Aminopropionic Acid Methyl Ester Hydrochloride, (S)-Alanine Methyl Ester Hydrochloride, Alanine Methyl Ester Hydrochloride, L-Alanine Methyl Ester Hydrochloride Salt, Methyl (S)-2-Aminopropanoate Hydrochloride, Methyl L-Alaninate Hydrochloride, Methyl Alaninate Hydrochloride, NSC 29729 |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H9NO2.ClH/c1-3(5)4(6)7-2;/h3H,5H2,1-2H3;1H/t3-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.COC(=O)[C@H](C)N |
| Nom IUPAC | clorhidrato de (2S)-2-aminopropanoato de metilo |
| Poids moléculaire (g/mol) | 139.58 |
| Poids de la formule | 139.04 |