Learn More
Chlorhydrate de L-alanine méthyl ester, TRC
Code produit 30323419
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30323419 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30323419 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA481000100G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Alanine Methyl Ester Hydrochloride
CAS 2491-20-5
Formule moléculaire C4H10ClNO2
Quantité 100 g
Synonyme (S)-2-Aminopropionic Acid Methyl Ester Hydrochloride, (S)-Alanine Methyl Ester Hydrochloride, Alanine Methyl Ester Hydrochloride, L-Alanine Methyl Ester Hydrochloride Salt, Methyl (S)-2-Aminopropanoate Hydrochloride, Methyl L-Alaninate Hydrochloride, Methyl Alaninate Hydrochloride, NSC 29729
Formule InChI InChI=1S/C4H9NO2.ClH/c1-3(5)4(6)7-2;/h3H,5H2,1-2H3;1H/t3-;/m0./s1
SMILES Cl.COC(=O)[C@H](C)N
Nom IUPAC clorhidrato de (2S)-2-aminopropanoato de metilo
Poids moléculaire (g/mol) 139.58
Poids de la formule 139.04