Learn More
L-Alanine, MP Biomedicals™
Code produit 11432970 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11432970 500 g
11422970 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11432970 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 02100287.5
Elle joue un rôle clé dans le cycle glucose-alanine entre le tissu musculaire et le foie. L-Alanine, MP Biomedicals est un acide aminé non essentiel. Dans les tissus dégradant les acides aminés, comme les muscles, les groupes aminés sont regroupés sous forme de glutamate par des réactions de transamination.
Le groupe amino du glutamate est transféré au pyruvate via l'alanine aminotransférase, formant ainsi de l'alanine et du pyruvate.α -cétoglutarate. L'alanine passe dans le sang et est transportée jusqu'au foie. Cette réaction s'inverse dans le foie, où le pyruvate peut être utilisé dans la gluconéogenèse pour former du glucose, qui peut retourner à d'autres tissus par le système circulatoire. L'augmentation des niveaux d'alanine est corrélée à une pression artérielle plus élevée, un apport énergétique accru, des taux de cholestérol plus élevés et un indice de masse corporelle plus élevé.
L'alanine a été utilisée comme donneur d'acides aminés dans une étude sur la conversion du cétométhiobutyrate en méthionine chez plusieurs espèces de Bacillus. Il a été démontré que la L-alanine améliore le taux de germination des spores de Bacillus subtilis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-41-7
Formule moléculaire C3H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 89.09
Numéro MDL MFCD00064410
Clé InChI QNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N
Synonyme l-alanine, alanine, l-alpha-alanine, s-alanine, s-2-aminopropanoic acid, l-2-aminopropionic acid, 2s-2-aminopropanoic acid, h-ala-oh, l-+-alanine, l-2-aminopropanoic acid
CID PubChem 5950
ChEBI CHEBI:16977
Nom IUPAC Acide (2S)-2-aminopropanoïque
SMILES C[C@H](N)C(O)=O
Specifications
Informations sur la solubilité Freely soluble in water; sparingly soluble in alcohol; insoluble in ether.
Quantité 500 g
Poids de la formule 89.09
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Poudre cristalline