Learn More
L-alanine, multiofficinal, J.T.Baker™
Code produit 15598884 Tous les produits J.T.Baker Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15598884 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15598884 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur 625306
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Alanine
CAS 56-41-7
Formule moléculaire C3H7NO2
Conditionnement Flacon en verre ambré à col large
Numéro MDL MFCD00064410
Synonyme l-alanine, alanine, l-alpha-alanine, s-alanine, s-2-aminopropanoic acid, l-2-aminopropionic acid, 2s-2-aminopropanoic acid, h-ala-oh, l-+-alanine, l-2-aminopropanoic acid
Clé InChI QNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N
SMILES C[C@H](N)C(O)=O
Nom IUPAC acide (2S)-2-aminopropanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 89.09
Quantité 1 kg
CID PubChem 5950
ChEBI CHEBI:16977
Poids de la formule 89.09
Gravité spécifique 1L = 1.40kg
Qualité Multiofficinal