Learn More
Chlorhydrate d’ester tert-butylique de L-alanine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15415648
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15415648 5 g 5g
15405648 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15415648 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H59359.06
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 13404-22-3 | Molecular Formula: C7H16ClNO2 | Molecular Weight: 181.66 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans le méthanol.
Remarques
Hygroscopique. Conserver à l’abri de la chaleur et de l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13404-22-3
Formule moléculaire C7H16ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 181.66
Numéro MDL MFCD00035524
Clé InChI WIQIWPPQGWGVHD-JEDNCBNOSA-N
Synonyme h-ala-otbu.hcl, tert-butyl l-alaninate hydrochloride, l-alanine tert-butyl ester hydrochloride, s-tert-butyl 2-aminopropanoate hydrochloride, tert-butyl alaninate hydrochloride, h-ala-otbu inverted exclamation mark currencyhcl, tert-butyl 2s-2-aminopropanoate hydrochloride, l-alanine t-butyl ester hydrochloride, alanine, 1,1-dimethylethyl ester, hydrochloride, l-alanine, 1,1-dimethylethyl ester, hydrochloride
CID PubChem 11275390
SMILES Cl.C[C@H](N)C(=O)OC(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Alanine tert-butyl ester hydrochloride
Point de fusion 168°C to 175°C
Beilstein 3562140
Informations sur la solubilité Soluble in methanol.
Nom IUPAC tert-butyl 2-aminopropanoate hydrochloride
Quantité 5 g
Poids de la formule 181.66
Rotation optique +1.4° (c=2 in Ethanol)
Sensibilité Hygroscopic
Pourcentage de pureté 98%