Learn More
Chlorhydrate d’ester tert-butylique de L-alanine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11915401 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité Conditionnement Pakningsstørrelse
11915401 1 g Flacon en verre 1g
11377651 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11915401 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 442920010
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 13404-22-3 | C7H16ClNO2 | 181.66 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13404-22-3
Formule moléculaire C7H16ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 181.66
Numéro MDL MFCD00035524
Clé InChI WIQIWPPQGWGVHD-JEDNCBNOSA-N
Synonyme h-ala-otbu.hcl, tert-butyl l-alaninate hydrochloride, l-alanine tert-butyl ester hydrochloride, s-tert-butyl 2-aminopropanoate hydrochloride, tert-butyl alaninate hydrochloride, h-ala-otbu inverted exclamation mark currencyhcl, tert-butyl 2s-2-aminopropanoate hydrochloride, l-alanine t-butyl ester hydrochloride, alanine, 1,1-dimethylethyl ester, hydrochloride, l-alanine, 1,1-dimethylethyl ester, hydrochloride
CID PubChem 11275390
SMILES Cl.C[C@H](N)C(=O)OC(C)(C)C
Tekniske data
Nom chimique ou matériau L-Alanine tert-butyl ester hydrochloride
Couleur Blanc
Notes de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Nom IUPAC tert-butyl 2-aminopropanoate hydrochloride
Quantité 1 g
Poids de la formule 181.66
Forme physique Poudre solide ou cristalline
Produktidentifikator
  • L-Alanine tert-butyl ester hydrochloride
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.