Learn More
Chlorhydrate d'ester tert-butylique de L-alanine, TRC
Code produit 30310248
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30310248 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30310248 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA4810155G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Alanine tert-Butyl Ester Hydrochloride
CAS 13404-22-3
Formule moléculaire C7H16ClNO2
Quantité 5 g
Synonyme L-Alanine 1,1-Dimethylethyl Ester Hydrochloride, (S)-2-Aminopropionic Acid tert-Butyl Ester Hydrochloride, (S)-Alanine tert-Butyl Ester Hydrochloride, L-Alanine tert-Butyl Ester Hydrochloride, tert-Butyl (S)-2-Aminopropanoate Hydrochloride, tert-Butyl L-Alaninate Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C7H15NO2.ClH/c1-5(8)6(9)10-7(2,3)4;/h5H,8H2,1-4H3;1H/t5-;/m0./s1
SMILES Cl.C[C@H](N)C(=O)OC(C)(C)C
Nom IUPAC (2S)-2-aminopropanoato de terc-butilo; hidrocloruro
Poids moléculaire (g/mol) 181.66
Poids de la formule 181.087