Learn More
L-Alanine, TRC
Code produit 30134594
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
100 g
250 g
Conditionnement:
100g
1g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30134594 250 g 250g
30133790 100 g 100g
17968144 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30134594 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA481500250G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-41-7
Formule moléculaire C3 H7 N O2
Poids moléculaire (g/mol) 89.09
Synonyme Alanine, L- (7CI,8CI), (2S)-2-Aminopropanoic acid, (S)-(+)-Alanine, (S)-2-Aminopropanoic acid, (S)-Alanine, 2-Aminopropionic acid, Alanine, L-(+)-Alanine, L-2-Aminopropanoic acid, L-2-Aminopropionic acid, L-α-Alanine, L-α-Aminopropionic acid, Lactamine, NSC 206315, Propanoic acid, 2-amino-, (S)-, α-Alanine, α-Aminopropionic acid
Nom IUPAC (2S)-2-aminopropanoic acid
SMILES C[C@H](N)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Alanine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule InChI InChI=1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
Quantité 250 g
Poids de la formule 89.0477
Pourcentage de pureté >95%
Conditions d’expédition Room Temperature