Learn More
L-alanine (cristaux blancs ou poudre cristalline), Fisher BioReagents
Code produit 10668393
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10668393 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10668393 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP369100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Cet acide aminé convient à une utilisation dans les systèmes de culture de tissus nécessitant des additifs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Alanine
Point de fusion 314°C
Ammonium 0.02% max.
CAS 56-41-7
Arsenic (As) 1ppm max.
pH 5.5 to 7.0
Couleur Blanc
Métaux lourds (sous forme de Pb) 10ppm max.
Résidus d’allumage 0.1% max.
Identification Pass Test
Plage de pourcentage du dosage 98.5 to 101.0 %
Perte à la dessiccation 0.2% max.
Autres acides aminés Chromatographically not detectable
Formule moléculaire C3H7NO2
Conditionnement Bouteille en verre
Numéro MDL MFCD00064410
Rotation spécifique 14.3 to 15.2° (+ or -)
Merck Index 15, 197
État de la solution (%T) 98% min.
Synonyme l-alanine, alanine, l-alpha-alanine, s-alanine, s-2-aminopropanoic acid, l-2-aminopropionic acid, 2s-2-aminopropanoic acid, h-ala-oh, l-+-alanine, l-2-aminopropanoic acid
Vecteur alpha Alanine
Clé InChI QNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N
SMILES C[C@H](N)C(O)=O
Nom IUPAC acide (2S)-2-aminopropanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 89.09
Quantité 100 g
CID PubChem 5950
ChEBI CHEBI:16977
Poids de la formule 89.09
Pourcentage de pureté 98.5 to 101.0%
Forme physique Solide