Learn More
L-Alanosine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | L-Alanosine |
| CAS | 5854-93-3 |
| Formule moléculaire | C3 H7 N3 O4 |
| Quantité | 5 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H7N3O4/c4-2(3(7)8)1-6(10)5-9/h2,10H,1,4H2,(H,7,8)/t2-/m0/s1 |
| SMILES | N[C@@H](CN(O)N=O)C(=O)O |
| Nom IUPAC | (2S)-2-amino-3-[hydroxy(nitroso)amino]propanoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 149.11 |
| Poids de la formule | 149.0437 |