Learn More
Acide L-alanyl-L-1-aminoéthylphosphonique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | L-Alanyl-L-1-aminoethylphosphonic Acid |
| CAS | 60668-24-8 |
| Formule moléculaire | C5 H13 N2 O4 P |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | L-Alanyl-L-1-aminoethylphosphonic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H13N2O4P/c1-3(6)5(8)7-4(2)12(9,10)11/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)(H2,9,10,11)/t3-,4+/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H](N)C(=O)N[C@@H](C)P(=O)(O)O |
| Nom IUPAC | [(1R)-1-[[(2S)-2-aminopropanoyl]amino]éthyl]acide phosphonique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 196.142 |
| Poids de la formule | 196.061 |