Learn More
L-allo-thréonine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15463657
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15463657 250 mg 250mg
11352369 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15463657 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27301.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 28954-12-3 | C4H9NO3 | 119.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 28954-12-3
Formule moléculaire C4H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 119.12
Numéro MDL MFCD00064268
Clé InChI AYFVYJQAPQTCCC-HRFVKAFMSA-N
Synonyme l-allo-threonine, l-allothreonine, 2s,3s-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, l +-allo-threonine, allo-l-threonine, h-allo-thr-oh, allothreonine, allo-threonine, unii-hcq253ckvk, dl-allo-threonine
CID PubChem 99289
ChEBI CHEBI:28718
Nom IUPAC Acide (2S,3S)-2-amino-3-hydroxybutanoïque
SMILES C[C@H](O)[C@H](N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-allo-Threonine
Point de fusion 272°C (decomposition)
Beilstein 1721645
Quantité 250 mg
Poids de la formule 119.12
Rotation optique +9.2° (c=2 in Water)
Pourcentage de pureté 99%