Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(+)-allo-thréonine, 99 %
Code produit 10387561 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mg
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10387561 250 mg Flacon en verre 250mg
10041701 100 mg Flacon en verre 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10387561 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 198542500
 Article restreint
Expédition estimée: 20-01-2027
Ajouter au panier
CAS: 28954-12-3 | C4H9NO3 | 119.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 28954-12-3
Formule moléculaire C4H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 119.12
Numéro MDL MFCD00064268
Clé InChI AYFVYJQAPQTCCC-HRFVKAFMSA-N
Synonyme l-allo-threonine, l-allothreonine, 2s,3s-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, l +-allo-threonine, allo-l-threonine, h-allo-thr-oh, allothreonine, allo-threonine, unii-hcq253ckvk, dl-allo-threonine
CID PubChem 99289
ChEBI CHEBI:28718
Nom IUPAC Acide (2S,3S)-2-amino-3-hydroxybutanoïque
SMILES C[C@H](O)[C@H](N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L(+)-allo-Threonine
Note relative au nom 99%
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH(OH)CH(NH2)CO2H
Beilstein 04, III, 1629
Rotation spécifique +8° to +10° (20°C, 589nm) (c=2, water)
Conditions de rotation spécifiques + 9.00 (20.00°C c=2,H2O)
Quantité 250 mg
Poids de la formule 119.12
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Forme physique Poudre cristalline