Learn More
L-allo-thréonine, TRC
Code produit 30309723
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30309723 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30309723 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA5485351G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau L-allo-Threonine
CAS 28954-12-3
Formule moléculaire C4 H9 N O3
Quantité 1 g
Synonyme L-Allothreonine, Allothreonine, L- (8CI), (2S,3S)-2-Amino-3-hydroxybutanoic acid, (S)-Allothreonine, (S)-allo-Threonine, Butanoic acid, 2-amino-3-hydroxy-, [S-(R*,R*)]-, L-allo-Threonine, NSC 206283, [S-(R*,R*)]-2-Amino-3-hydroxybutanoic acid, allo-L-Threonine
Formule InChI InChI=1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3-/m0/s1
SMILES C[C@H](O)[C@H](N)C(=O)O
Nom IUPAC Acide (2S,3S)-2-amino-3-hydroxybutanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 119.12
Poids de la formule 119.0582