Learn More
L-alpha-dipalmitoyl phosphatidylcholine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit p-121625 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
2.5 g
Conditionnement:
100mg
2.50g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10626974 100 mg 100mg
10134670 500 mg 500mg
10512174 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10626974 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 240571000
Ajouter au panier
CAS: 63-89-8 | C40H80NO8P | 734.053 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 63-89-8
Formule moléculaire C40H80NO8P
Poids moléculaire (g/mol) 734.053
Numéro MDL MFCD00036903
Clé InChI KILNVBDSWZSGLL-KXQOOQHDSA-N
Synonyme colfosceril palmitate, dppc, 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 1,2-dipalmitoyl-l-lecithin, dipalmitoylphosphatidylcholine, 1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, colfoscerili palmitas, palmitate de colfosceril, palmitato de colfoscerilo, unii-319x2nfw0a
CID PubChem 452110
ChEBI CHEBI:72999
Nom IUPAC Phosphate de 2-(triméthylazaniumyl)éthyle de [(2R)-2,3-di(hexadécanoyloxy)propyl]
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau L-α-Dipalmitoyl phosphatidylcholine
Note relative au nom 98%
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 mg
Conditions de rotation spécifiques + 7.00 (20.00°C c=2,CHCl3)
Rotation spécifique +6.0° to +8.0° (20°C, 589nm) (c=2, CHCl3)
Poids de la formule 734.08
Pourcentage de pureté ≥97.5% (Fatty acid purity)
Forme physique Poudre