Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-alpha-lécithine, granulaire, à partir d’huile de soja
Code produit 10299500 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10299500 250 g Bouteille en verre -
10494501 1 kg Flacon en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10299500 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 413102500
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
L-alpha-lécithine, > -97 % (phospholipides) min. (sous forme d’acétone insoluble), C42H80NO8P, numéro CAS-8002-43-5
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 8002-43-5
Formule moléculaire C42H80NO8P
Poids moléculaire (g/mol) 750
Numéro MDL MFCD00082428
Clé InChI JLPULHDHAOZNQI-JLOPVYAASA-N
Synonyme 3-sn-phosphatidylcholine, 1-hexadecanoyl-2-9e,12e-octadecadienoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 1,2-diacyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 3,5,8-trioxa-4-phosphahexacosa-17,20-dien-1-aminium, 4-hydroxy-n,n,n-trimethyl-9-oxo-7-1-oxohexadecyl oxy methyl-, inner salt, 4-oxide, r, l-, a-lecithin, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, a-phosphatidylcholine solution, l-alpha-phosphatidylcholine solution, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glyc-ero-3-phosphocholine
CID PubChem 16213884
ChEBI CHEBI:86658
Nom IUPAC Phosphate de [(2R)-3-hexadécanoyloxy-2-[(9E,12E)-octadéca-9,12-diénoyl]oxypropyl] 2-(triméthylazaniumyl)éthyl
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCC=CCC=CCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau L-α-Lecithin
Note relative au nom Source: Soybean
Acidité 35mg KOH/g max.
Couleur Brun ou jaune
Spectre IR Authentique
Conditionnement Bouteille en verre
Quantité 250 g
Merck Index 15, 5483
Informations sur la solubilité Solubility in water: negligible
Poids de la formule 750
Pourcentage de pureté ≥97% (phospholipids) min. (as acetone insoluble)
Matière insoluble 0.02% max. (in hexane)
Forme physique Granulés