Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-alpha-lécithine, granulaire, à partir d’huile de soja
Code produit 10494501 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10494501 1 kg Flacon en plastique 1kg
10299500 250 g Bouteille en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10494501 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 413100010
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Edge
L-alpha-lécithine, > -97 % (phospholipides) min. (sous forme d’acétone insoluble), C42H80NO8P, numéro CAS-8002-43-5
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 8002-43-5
Formule moléculaire C42H80NO8P
Poids moléculaire (g/mol) 750
Numéro MDL MFCD00082428
Clé InChI JLPULHDHAOZNQI-JLOPVYAASA-N
Synonyme 3-sn-phosphatidylcholine, 1-hexadecanoyl-2-9e,12e-octadecadienoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 1,2-diacyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 3,5,8-trioxa-4-phosphahexacosa-17,20-dien-1-aminium, 4-hydroxy-n,n,n-trimethyl-9-oxo-7-1-oxohexadecyl oxy methyl-, inner salt, 4-oxide, r, l-, a-lecithin, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, a-phosphatidylcholine solution, l-alpha-phosphatidylcholine solution, 2-linoleoyl-1-palmitoyl-sn-glyc-ero-3-phosphocholine
CID PubChem 16213884
ChEBI CHEBI:86658
Nom IUPAC Phosphate de [(2R)-3-hexadécanoyloxy-2-[(9E,12E)-octadéca-9,12-diénoyl]oxypropyl] 2-(triméthylazaniumyl)éthyl
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCC=CCC=CCCCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau L-α-Lecithin
Note relative au nom Source: Soybean
Acidité 35mg KOH/g max.
Couleur Brun ou jaune
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 1 kg
Merck Index 15, 5483
Informations sur la solubilité Solubility in water: negligible
Poids de la formule 750
Pourcentage de pureté ≥97% (phospholipids) min. (as acetone insoluble)
Matière insoluble 0.02% max. (in hexane)
Forme physique Granulés