Learn More
L(-)-alpha-méthylbenzylamine, 99 +%, (99 % ee), Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | L(-)-α-Methylbenzylamine |
| Point de fusion | -10.0°C |
| Couleur | Incolore |
| Densité | 0.9400g/mL |
| Point d’ébullition | 187.0°C to 189.0°C |
| Point d’éclair | 71°C |
| Excès énantiomérique | > 98.5% |
| Spectre IR | Authentique |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | C6H5CH(CH3)NH2 |
| Show More |
Safety and Handling
- L(-)-a-Methylbenzylamine
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.