Learn More
L(+)-Améthotrexine hydrate, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10491631 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mg
25mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10491631 100 mg Flacon en verre 100mg
10002690 25 mg Flacon en verre 25mg
10066203 500 mg Flacon en verre 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10491631 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 208101000
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
L’hydrate de L(+)-Améthoptérine, nº CAS 133073-73-1, est un inhibiteur efficace de la dihydrofolate réductase, qui peut avoir une activité anti-tumorale.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • L’hydrate de L(+)-Améthoptérine est un puissant inhibiteur de la dihydrofolate réductase
  • Il a une activité tumoricide
Applications
  • L’hydrate de L(+)-Améthoptérine est un inhibiteur de la dihydrofolate réductase
  • Il peut être utilisé dans les études anti-tumorales
  • Il s’agit d’un agent d’arrêt du cycle cellulaire qui peut inhiber la synthèse de l’ADN, de l’ARN et des protéines
  • Il peut également inhiber la production de cytokines pro-inflammatoires
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 133073-73-1
Formule moléculaire C20H22N8O5
Poids moléculaire (g/mol) 454.45
Numéro MDL MFCD00150847
Clé InChI FBOZXECLQNJBKD-UGPWUYPHNA-N
Synonyme l +-amethopterin dihydrate, methotrexate dihydrate, dihydrate methotrexate, 2s-2-4-2,4-diaminopteridin-6-yl methyl methylamino phenyl carbonylamino pentanedioic acid, hydrate, hydrate
CID PubChem 45157423
Nom IUPAC Acide(2S)-2-[[4-[(2,4-diaminopteridin-6-yl)méthyl-méthylamino]benzoyl]amino]pentanedioïque ; Dihydraté
SMILES CN(CC1=CN=C2N=C(N)N=C(N)C2=N1)C1=CC=C(C=C1)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L(+)-Amethopterin hydrate
Point de fusion 195°C
Couleur Jaune à orange
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 mg
Merck Index 14, 5985
Rotation spécifique + 21.5
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: insoluble in alcohol,chloroform,ether,slightly soluble in dilute hydrochloric acid,soluble in dilute solutions of alkali hydroxides a
Poids de la formule 454.44
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • L(+)-Amethopterin hydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
Mention de danger
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.