Learn More
L-Anserine, TRC
Code produit 30012728
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30012728 5 g 5g
30010609 10 g 10g
30006699 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30012728 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA6782535G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 584-85-0
Formule moléculaire C10 H16 N4 O3
Poids moléculaire (g/mol) 240.26
Synonyme β-Alanyl-3-methyl-L-histidine, Anserine (8CI), Histidine, N-β-alanyl-3-methyl-, L- (7CI), L-Histidine, N-β-alanyl-3-methyl-, β-Alanyl-3-methyl-L-histidine, 1: PN: WO2009033771 PAGE: 100 claimed protein, L-Anserine, Marine Active
Nom IUPAC (2S)-2-(3-aminopropanoylamino)-3-(3-méthylimidazol-4-yl)acide propanoïque
SMILES Cn1cncc1C[C@H](NC(=O)CCN)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Anserine
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C10H16N4O3/c1-14-6-12-5-7(14)4-8(10(16)17)13-9(15)2-3-11/h5-6,8H,2-4,11H2,1H3,(H,13,15)(H,16,17)/t8-/m0/s1
Poids de la formule 240.1222
Pourcentage de pureté >95%