Learn More
L-(+)-Arabinose, MedChemExpress
Description
L-(+)-Arabinose selectively inhibits intestinal sucrase activity in a noncompetitive manner and suppresses the plasma glucose increase due to sucrose ingestion.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | L-(+)-Arabinose |
| CAS | 5328-37-0 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C5H10O5 |
| Quantité | 1 g |
| Informations sur la solubilité | H2O : 500 mg/mL (3330.45 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 50 mg/mL (333.04 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C[C@@H]([C@H]([C@H](CO)O)O)O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 150.13 |
| Poids de la formule | 150.13 |
| Afficher plus |