Learn More
L-Arabinose, TRC
Code produit 30345670
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30345670 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30345670 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA7641805G
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Arabinopyranose
CAS 87-72-9
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C5 H10 O5
Quantité 5 g
Synonyme L-Arabinopyranose, L-Arabinose
Formule InChI InChI=1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2/t2-,3-,4+,5?/m0/s1
SMILES O[C@H]1COC(O)[C@H](O)[C@H]1O
Nom IUPAC (3R,4S,5S)-oxane-2,3,4,5-té]
Poids moléculaire (g/mol) 150.13
Poids de la formule 150.0528
Pourcentage de pureté >95